Läs mer
Flufenaminsyra, LoGiCal
Produktkod. 30462095
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462095 10 mg
1 options
Produktkod. 30462095 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0410.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flufenamic Acid
CAS 530-78-9
Analyt- eller komponentnamn Flufenamic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H10 F3 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Flufenamic Acid, Etofenamate Imp. A (EP), 2-[3-(Trifluoromethyl)anilino]benzoic acid, 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoic acid, 3'-Trifluoromethyl-N-phenylanthranilic acid, 3'-Trifluoromethyldiphenylamine-2-carboxylic acid, ANT-1, Achless, Ansatin, Arlef, CI 440, CN 27544, Flufenamic acid, Fluphenamic acid, Fullsafe, INF 1837, Meralen, Movilizin, N-(m-Trifluoromethylphenyl)-2-aminobenzoic acid, N-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]anthranilic acid, NSC 219007, NSC 82699, Paraflu, Parlef, Parlif, Pinox, Plostene, Ristogen, Sastridex, Surika, Tecramine, N-(alpha,alpha,alpha-Trifluoro-m-tolyl)anthranilic acid, Etofenamate Impurity A
InChI formel InChI=1S/C14H10F3NO2/c15-14(16,17)9-4-3-5-10(8-9)18-12-7-2-1-6-11(12)13(19)20/h1-8,18H,(H,19,20)
Lösningstyp Snyggt
LEDER O=C(O)C=1C=CC=CC1NC2=CC=CC(=C2)C(F)(F)F
IUPAC-namn 2-[3-(trifluormetyl)anilino]bensoesyra
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 281.23
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 281,0664 g/mol