Läs mer
Flufenaminsyra, Mikromol™
Produktkod. 17989989
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
17989989 500 mg
1 options
Produktkod. 17989989 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0410.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Flufenaminsyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flufenamic Acid
CAS 530-78-9
Analyt- eller komponentnamn Flufenamic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H10 F3 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Flufenamic Acid, Etofenamate Imp. A (EP), 2-[3-(Trifluoromethyl)anilino]benzoic acid, 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoic acid, 3'-Trifluoromethyl-N-phenylanthranilic acid, 3'-Trifluoromethyldiphenylamine-2-carboxylic acid, ANT-1, Achless, Ansatin, Arlef, CI 440, CN 27544, Flufenamic acid, Fluphenamic acid, Fullsafe, INF 1837, Meralen, Movilizin, N-(m-Trifluoromethylphenyl)-2-aminobenzoic acid, N-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]anthranilic acid, NSC 219007, NSC 82699, Paraflu, Parlef, Parlif, Pinox, Plostene, Ristogen, Sastridex, Surika, Tecramine, N-(alpha,alpha,alpha-Trifluoro-m-tolyl)anthranilic acid, Etofenamate Impurity A
InChI formel InChI=1S/C14H10F3NO2/c15-14(16,17)9-4-3-5-10(8-9)18-12-7-2-1-6-11(12)13(19)20/h1-8,18H,(H,19,20)
LEDER O=C(O)C=1C=CC=CC1NC2=CC=CC(=C2)C(F)(F)F
IUPAC-namn 2-[3-(trifluormetyl)anilino]bensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 281.23
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 281,0664 g/mol