Läs mer
Tocris Bioscience™ Flufenamic acid
Produktkod. 18742784
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
18742784 50 mg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18742784 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4522/50
Fyll på lagret och spara i sommar
Använd kampanjkoden 27950
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Calcium-activated chloride channel blocker; NSAID. Also activates TRPC6
Nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID). Inhibits calcium-activated chloride channels (CaCCs). Also increases currents through TRPC6 channels and inhibits currents through TRPC3 and TRPC7 channels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Flufenamic acid
CAS 530-78-9
Kvantitet 50 mg
Molekylformel C14H10F3NO2
Formel vikt 281.23
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 281.234