missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Flufenoximacil, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flufenoximacil |
| CAS | 2759011-88-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Flufenoximacil |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C17H14ClF4N3O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Methyl (2R)-2-[[(E)-[[2-chloro-5-[3,6-dihydro-3-methyl-2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)-1(2H)-pyrimidinyl]-4-fluorophenyl]methylene]amino]oxy]propanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14ClF4N3O5/c1-8(15(27)29-3)30-23-7-9-4-12(11(19)5-10(9)18)25-14(26)6-13(17(20,21)22)24(2)16(25)28/h4-8H,1-3H3/b23-7+/t8-/m1/s1 |
| LEDER | O=C(N1C)N(C(C(F)=C2)=CC(/C=N/O[C@H](C)C(OC)=O)=C2Cl)C(C=C1C(F)(F)F)=O |
| IUPAC-namn | methyl (2R)-2-[(E)-[2-chloro-4-fluoro-5-[3-methyl-2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1-yl]phenyl]methylideneamino]oxypropanoate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?