Läs mer
Flufenoxuron, TRC
Produktkod. 30408583
Change view
Kvantitet:
500 mg
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30408583 25 g
30398437 500 mg
30396283 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30408583 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF43510025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101463-69-8
Molekylformel C21 H11 Cl F6 N2 O3
Molekylvikt (g/mol) 488.77
Synonym N-[[[4-[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-fluorophenyl]amino]carbonyl]-2,6-difluorobenzamide, Cascade, Cascade (pesticide), Flufenoxuron, WL 115110, Benzamide, N-[[[4-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-fluorophenyl]amino]carbonyl]-2,6-difluoro-
IUPAC-namn N-[[4-[2-klor-4-(trifluormetyl)fenoxi]-2-fluorfenyl]karbamoyl]-2,6-difluorbensamid
LEDER Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2ccc(Oc3ccc(cc3Cl)C(F)(F)F)cc2F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flufenoxuron
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C21H11ClF6N2O3/c22-12-8-10(21(26,27)28)4-7-17(12)33-11-5-6-16(15(25)9-11)29-20(32)30-19(31)18-13(23)2-1-3-14(18)24/h1-9H,(H2,29,30,31,32)
Formel vikt 488.0362