Läs mer
Flugestone 17-acetat, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Flugestone 17-Acetate |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H31FO5/c1-13(25)22(29-14(2)26)10-8-17-18-6-5-15-11-16(27)7-9-20(15,3)23(18,24)19(28)12-21(17,22)4/h11,17-19,28H,5-10,12H2,1-4H3/t17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-/m0/s1 |
| Formel vikt | 406.2156 |