Läs mer
Flugestone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluorogestone (Flugestone) |
| CAS | 337-03-1 |
| Molekylformel | C21H29FO4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Pregn-4-ene-3,20-dione, 9-fluoro-11,17-dihydroxy-, (11β)-, Pregn-4-ene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,17-dihydroxy- (7CI,8CI), Progesterone, 9-fluoro-11β,17-dihydroxy- (6CI), (11β)-9-Fluoro-11,17-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 9-Fluoro-11β,17-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 9-Fluoro-11β,17-dihydroxyprogesterone, Fluorogestone, NSC 79327 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H29FO4/c1-12(23)20(26)9-7-15-16-5-4-13-10-14(24)6-8-18(13,2)21(16,22)17(25)11-19(15,20)3/h10,15-17,25-26H,4-9,11H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18-,19-,20-,21?/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C |
| IUPAC-namn | (8S,9R,10S,11S,13S,14S,17R)-17-acetyl-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 364.4 |
| Formel vikt | 364.451 |