Läs mer
Sampling Systems™ Vätskepunktsprovtagare
Produktkod. 15829371 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
160 ml
300 ml
450 ml
Längd (metrisk):
600 mm
1000 mm
1500 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) unitSize
15829371 450 ml 1500 mm Varje
15819371 300 ml 1000 mm Varje
15839371 160 ml 600 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15829371 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 5551S1500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att möjliggöra snabb punktprovtagning från fat, fat och de flesta behållare. Sampling Systems™ Fluid Point Sampler är idealisk för provtagning av läkemedel, kosmetika och livsmedel.
  • Tillverkad i 316L rostfritt stål med silikontätning (FDA-kvalitet)
  • Finns i en mängd olika längder
  • Lätt att rengöra
Specifikationer
Material Rostfritt stål (316L)
Inkluderar Silikon tätning
Kapacitet (metrisk) 450 ml
Diameter (metrisk) Yttre 25 mm
Längd (metrisk) 1500 mm