Läs mer
Sampling Systems™ Vätskepunktsprovtagare
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
160 mL
300 mL
450 mL
Längd (metrisk):
600 mm
1000 mm
1500 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad i 316L rostfritt stål med silikontätning (FDA-kvalitet)
- Finns i en mängd olika längder
- Lätt att rengöra
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål (316L) |
| Inkluderar | Silikon tätning |
| Kapacitet (metrisk) | 300 mL |
| Diameter (metrisk) Yttre | 25 mm |
| Längd (metrisk) | 1000 mm |