Läs mer
Thermo Scientific™ Flytande tioglykolatmedium med indikator, dextrosmedium
Produktkod. 17799438
Change view
Kvantitet:
10/Pk.
Formatera:
SB
Medietyp:
Flytande tioglykolatmedium
Tillverkningsursprung:
USA
Produktkod. Kvantitet Formatera Medietyp Tillverkningsursprung
17799438 10/Pk. SB Flytande tioglykolatmedium USA
1 options
Produktkod. 17799438 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R112641
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Minska förberedelsetiden samtidigt som du isolerar aeroba, anaeroba och mikroaerofila organismer med detta flytande medium med tillgängliga format som uppfyller internationella industririktlinjer.
Odla och isolera aeroba, anaeroba och mikroaerofila organismer med hjälp av Thermo Scientific™ Flytande tioglykolatmedium med indikator, dextrosmedium.
  • För sterilitetstestning enl USP (USA:s farmakopé)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Industriell referens: AOAC , BAM, COMPF, USP .
Formatera SB
Tillverkningsursprung USA
Medietyp Flytande tioglykolatmedium
Produkttyp Mikrobiologimedia
Kvantitet 10/Pk.