Läs mer
Thermo Scientific™ Fluid Transfer Assembly
Specialty Fluid Transfer Assembly products integrate easily within your existing process and equipment to maximize productivity, reduce cross-contamination and keep your process running smoothly.
Logga in för priser
| Produktkod | Brand | Slangstil | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Slangstil | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15929916
|
Thermo Scientific™
SS00042-I |
91.4cm of 12.7cm ID Silicone Tubing with CPC Steam-Thru II and ReadyMate DAC Connections |
Logga in för priser
25 enheter |
Ej tillämpligt | Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | ||||
|
15969916
|
Thermo Scientific™
SS00062-I |
91.4cm of 12.7cm ID Silicone Tubing with 3.8cm Sanitary and 1.3cm MPX Body Connections |
Logga in för priser
25 enheter |
Ej tillämpligt | Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | ||||
|
15949916
|
Thermo Scientific™
SS00044-I |
91.4cm of 12.7cm ID Silicone Tubing with Lynx ST and ReadyMate DAC Connections |
Logga in för priser
25 enheter |
Ej tillämpligt | Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | ||||
|
15979916
|
Thermo Scientific™
SS00063-I |
91.4cm of 12.7cm ID Silicone Tubing with 1.9cm Sanitary and 1.3cm MPX Body Connections |
Logga in för priser
25 enheter |
Ej tillämpligt | Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | ||||
|
15989916
|
Thermo Scientific™
SS00064-I |
91.4cm of 12.7cm ID Silicone Tubing with 3.8cm Sanitary and 1.3cm MPX insert Connections |
Logga in för priser
25 enheter |
Ej tillämpligt | Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | ||||
|
15999916
|
Thermo Scientific™
SS00065-I |
91.4cm of 12.7cm ID Silicone Tubing with 1.9cm Sanitary and 1.3cm MPX insert Connections |
Logga in för priser
25 enheter |
Ej tillämpligt | Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | ||||
Beskrivning
Specialized connectors and tubing in our ready-designed assemblies provide an off-the-shelf solution that addresses many fluid transfer needs while delivering efficiency and increasing process integrity.- End treatments facilitate simple interconnection with existing process and equipment
- Multiple manufacturing sites ensure security in product supply
- Produced under cGMP conditions in ISO 7 clean areas to ensure a high level of quality