Läs mer
Thermo Scientific™ Vätskeöverföringsenhet, adapterset
Produktkod. 17830657 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kontakttyper:
Luer till MPC
MPC/MPX
MPX till MPC
MPX/MPC
Slangstorlek:
C-Flex 374, 2 m (6,6 fot)
C-Flex 374, 2 m (78,7 tum)
TPE 374, 1 m (3,28 fot)
TPE 374, 2 m (6,6 fot)
TPE 374, 2 m (78,7 tum)
Produktkod. Kontakttyper Slangstorlek
17830657 MPC/MPX TPE 374, 2 m (78,7 tum)
17850577 Luer till MPC TPE 374, 1 m (3,28 fot)
17870647 Luer till MPC TPE 374, 2 m (6,6 fot)
17830577 MPX till MPC TPE 374, 2 m (78,7 tum)
17870577 MPX till MPC TPE 374, 2 m (6,6 fot)
17860577 MPX till MPC C-Flex 374, 2 m (78,7 tum)
17890647 MPX till MPC C-Flex 374, 2 m (6,6 fot)
17800587 MPX/MPC TPE 374, 2 m (78,7 tum)
17800657 MPX/MPC TPE 374, 2 m (6,6 fot)
17840657 MPC/MPX TPE 374, 2 m (6,6 fot)
10 options
Produktkod. 17830657
Brand: Thermo Scientific™ SH31129.01
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för att underlätta många vanliga processer på verkstadsgolvet såsom provtagning, överföring och fyllning, en passande lösning i önskad slangstorlek och längd kan enkelt väljas från dessa konstruktioner.
Standard Fluid Transfer Assembly produkter kopplas samman med Thermo Scientific standard Labtainer BPC, Productainer BPC:er, bioreaktorer för engångsbruk, blandare och fermentorer direkt på verkstadsgolvet för att leverera en omfattande och komplett uppsättning engångsprodukter för att möta behoven i din anläggning eller process.
  • En uppsättning lagerförda produkter minskar antalet anpassade lagerhållningsenheter (SKU), förenklar beställningsprocessen och minskar kraven på produktlagring
  • Flera tillverkningsställen säkerställer säkerhet i produktförsörjningen
  • Producerad under cGMP-förhållanden i ISO 7 rena områden för att säkerställa en hög kvalitet
  • Karaktäriserad att använda ISO , USP , EP och ASTM testmetoder för att validera prestanda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Slangstil 9,52 mm (3/8 tum) ID x 15,88 mm (5/8 tum) OD till 12,7 mm (1/2 tum) ID x 19,05 mm (3/4 tum) OD; TPE 374; 2 m (6,6 fot); MPX till MPC
Kontakttyper MPC/MPX
Produkttyp Adapter set
Slangstorlek TPE 374, 2 m (78,7 tum)