Läs mer
Thermo Scientific™ Vätskeöverföringsenhet, adapterset
Produktkod. 17850577 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kontakttyper:
Luer till MPC
MPC/MPX
MPX att MPC
MPX/MPC
Slangstorlek:
C-Flex 374, 2 m (6,6 fot)
C-Flex 374, 2 m (78,7 tum)
TPE 374, 1 m (3,28 fot)
TPE 374, 2 m (6,6 fot)
TPE 374, 2 m (78,7 tum)
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakttyper Slangstorlek
17850577 Luer till MPC TPE 374, 1 m (3,28 fot)
17870647 Luer till MPC TPE 374, 2 m (6,6 fot)
17830577 MPX att MPC TPE 374, 2 m (78,7 tum)
17870577 MPX att MPC TPE 374, 2 m (6,6 fot)
17860577 MPX att MPC C-Flex 374, 2 m (78,7 tum)
17890647 MPX att MPC C-Flex 374, 2 m (6,6 fot)
17800587 MPX/MPC TPE 374, 2 m (78,7 tum)
17800657 MPX/MPC TPE 374, 2 m (6,6 fot)
17830657 MPC/MPX TPE 374, 2 m (78,7 tum)
17840657 MPC/MPX TPE 374, 2 m (6,6 fot)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 17850577 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SH31121.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22330.00 SEK
    19110.73 SEK / Paket med 10
    Save 3219.27 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att underlätta många vanliga processer på verkstadsgolvet såsom provtagning, överföring och fyllning, en passande lösning i önskad slangstorlek och längd kan enkelt väljas från dessa konstruktioner.
Standard Fluid Transfer Assembly produkter kopplas samman med Thermo Scientific standard Labtainer BPC, Productainer BPC:er, bioreaktorer för engångsbruk, blandare och fermentorer direkt på verkstadsgolvet för att leverera en omfattande och komplett uppsättning engångsprodukter för att möta behoven i din anläggning eller process.
  • En uppsättning lagerförda produkter minskar antalet anpassade lagerhållningsenheter (SKU), förenklar beställningsprocessen och minskar kraven på produktlagring
  • Flera tillverkningsställen säkerställer säkerhet i produktförsörjningen
  • Producerad under cGMP-förhållanden i ISO 7 rena områden för att säkerställa en hög kvalitet
  • Karaktäriserad att använda ISO , USP , EP och ASTM testmetoder för att validera prestanda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått 1/8 tum ID x 1/4 tum OD till 3/8 tum ID x 5/8 tum OD
Slangstil 3,22 mm (1/8 tum) ID x 6,35 mm (1/4 tum) OD till 9,52 mm (3/8 tum) ID x 15,88 mm (5/8 tum) OD; TPE 374; 1 m (3,28 fot); Luer till MPC
Kontakttyper Luer till MPC
Produkttyp Adapter set
Slangstorlek TPE 374, 1 m (3,28 fot)