Läs mer
Thermo Scientific™ Vätskeöverföringsenhet, adapterset
Produktkod. 17890647 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kontakttyper:
Luer till MPC
MPC/MPX
MPX att MPC
MPX/MPC
Slangstorlek:
C-Flex 374, 2 m (6,6 fot)
C-Flex 374, 2 m (78,7 tum)
TPE 374, 1 m (3,28 fot)
TPE 374, 2 m (6,6 fot)
TPE 374, 2 m (78,7 tum)
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakttyper Slangstorlek
17890647 MPX att MPC C-Flex 374, 2 m (6,6 fot)
17850577 Luer till MPC TPE 374, 1 m (3,28 fot)
17870647 Luer till MPC TPE 374, 2 m (6,6 fot)
17830577 MPX att MPC TPE 374, 2 m (78,7 tum)
17870577 MPX att MPC TPE 374, 2 m (6,6 fot)
17860577 MPX att MPC C-Flex 374, 2 m (78,7 tum)
17800587 MPX/MPC TPE 374, 2 m (78,7 tum)
17800657 MPX/MPC TPE 374, 2 m (6,6 fot)
17830657 MPC/MPX TPE 374, 2 m (78,7 tum)
17840657 MPC/MPX TPE 374, 2 m (6,6 fot)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 17890647 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SH31126.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8280.00 SEK
    7083.88 SEK / Paket med 10
    Save 1196.12 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-01-2027
Designad för att underlätta många vanliga processer på verkstadsgolvet såsom provtagning, överföring och fyllning, en passande lösning i önskad slangstorlek och längd kan enkelt väljas från dessa konstruktioner.
Standard Fluid Transfer Assembly produkter kopplas samman med Thermo Scientific standard Labtainer BPC, Productainer BPC:er, bioreaktorer för engångsbruk, blandare och fermentorer direkt på verkstadsgolvet för att leverera en omfattande och komplett uppsättning engångsprodukter för att möta behoven i din anläggning eller process.
  • En uppsättning lagerförda produkter minskar antalet anpassade lagerhållningsenheter (SKU), förenklar beställningsprocessen och minskar kraven på produktlagring
  • Flera tillverkningsställen säkerställer säkerhet i produktförsörjningen
  • Producerad under cGMP-förhållanden i ISO 7 rena områden för att säkerställa en hög kvalitet
  • Karaktäriserad att använda ISO , USP , EP och ASTM testmetoder för att validera prestanda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Slangstil 6,35 mm (1/4 tum) ID x 11,11 mm (7/16 tum) OD till 12,7 mm (1/2 tum) ID x 19,05 mm (3/4 tum) OD; TPE 374; 2 m (6,6 fot); MPX till MPC
Kontakttyper MPX att MPC
Produkttyp Adapter set
Slangstorlek C-Flex 374, 2 m (6,6 fot)