Beskrivning
Standard Fluid Transfer Assembly produkter kopplas samman med Thermo Scientific standard Labtainer BPC, Productainer BPC:er, bioreaktorer för engångsbruk, blandare och fermentorer direkt på verkstadsgolvet för att leverera en omfattande och komplett uppsättning engångsprodukter för att möta behoven i din anläggning eller process.
- En uppsättning lagerförda produkter minskar antalet anpassade lagerhållningsenheter (SKU), förenklar beställningsprocessen och minskar kraven på produktlagring
- Flera tillverkningsställen säkerställer säkerhet i produktförsörjningen
- Producerad under cGMP-förhållanden i ISO 7 rena områden för att säkerställa en hög kvalitet
- Karaktäriserad att använda ISO , USP , EP och ASTM testmetoder för att validera prestanda
- Bestrålningsdos på 25-40 kGy ger minsta SAL på 10-6 för produktkontaktytor
Specifikationer
Specifikationer
| Mått | 3/8 tum ID x 5/8 tums ytterdiameter |
| Slangstil | 9,52 mm (3/8 tum) ID; 15,88 mm (5/8 tum) OD; TPE 374; 5 m (16,4 fot); MPC |
| Kontakttyper | MPC |
| Produkttyp | Förlängningsset |
| Slangstorlek | TPE 374, 5 m (16,4 fot) |