Läs mer
Thermo Scientific™ Vätskeöverföringsenhet, förlängningssats
Produktkod. 17890687 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Slangstorlek:
TPE 374, 1 m (3,25 fot)
TPE 374, 2,5 m (8,2 fot)
TPE 374, 5 m (16,4 fot)
Kontakttyper:
Luer
MPC
MPX
Mått:
1,2 tum ID x 3/4 tum OD
1/4 tum x 7/16 tum OD
1/8 tum ID x 1/4 tum OD
3/8 tum ID x 5/8 tum OD
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek Kontakttyper Mått
17890687 TPE 374, 2,5 m (8,2 fot) Luer 1/4 tum x 7/16 tum OD
17850687 TPE 374, 1 m (3,25 fot) MPC 3/8 tum ID x 5/8 tum OD
17880687 TPE 374, 2,5 m (8,2 fot) MPC 3/8 tum ID x 5/8 tum OD
17860637 TPE 374, 5 m (16,4 fot) MPC 3/8 tum ID x 5/8 tum OD
17810697 TPE 374, 1 m (3,25 fot) Luer 1/4 tum x 7/16 tum OD
17800697 TPE 374, 5 m (16,4 fot) Luer 1/4 tum x 7/16 tum OD
17820697 TPE 374, 1 m (3,25 fot) MPC 1/4 tum x 7/16 tum OD
17830647 TPE 374, 2,5 m (8,2 fot) MPC 1/4 tum x 7/16 tum OD
17800647 TPE 374, 5 m (16,4 fot) MPC 1/4 tum x 7/16 tum OD
17890567 TPE 374, 1 m (3,25 fot) Luer 1/8 tum ID x 1/4 tum OD
17820647 TPE 374, 2,5 m (8,2 fot) Luer 1/8 tum ID x 1/4 tum OD
17840647 TPE 374, 5 m (16,4 fot) Luer 1/8 tum ID x 1/4 tum OD
17850647 TPE 374, 1 m (3,25 fot) MPX 1,2 tum ID x 3/4 tum OD
17860647 TPE 374, 2,5 m (8,2 fot) MPX 1,2 tum ID x 3/4 tum OD
17810577 TPE 374, 5 m (16,4 fot) MPX 1,2 tum ID x 3/4 tum OD
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 17890687 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SH31117.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7470.00 SEK
    6201.30 SEK / Paket med 10
    Save 1268.70 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-01-2027
Designad för att underlätta många vanliga processer på verkstadsgolvet såsom provtagning, överföring och fyllning, en passande lösning i önskad slangstorlek och längd kan enkelt väljas från dessa konstruktioner.
Standard Fluid Transfer Assembly produkter kopplas samman med Thermo Scientific standard Labtainer BPC, Productainer BPC:er, bioreaktorer för engångsbruk, blandare och fermentorer direkt på verkstadsgolvet för att leverera en omfattande och komplett uppsättning engångsprodukter för att möta behoven i din anläggning eller process.
  • En uppsättning lagerförda produkter minskar antalet anpassade lagerhållningsenheter (SKU), förenklar beställningsprocessen och minskar kraven på produktlagring
  • Flera tillverkningsställen säkerställer säkerhet i produktförsörjningen
  • Producerad under cGMP-förhållanden i ISO 7 rena områden för att säkerställa en hög kvalitet
  • Karaktäriserad att använda ISO , USP , EP och ASTM testmetoder för att validera prestanda
  • Bestrålningsdos på 25-40 kGy ger minsta SAL på 10-6 för produktkontaktytor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått 1/4 tum x 7/16 tum OD
Slangstil 6,35 mm (1/4 tum) ID; 11,11 mm (7/16 tum) OD; TPE 374; 2,5 m (8,2 fot); Luer
Kontakttyper Luer
Produkttyp Förlängningsset
Slangstorlek TPE 374, 2,5 m (8,2 fot)