Läs mer
Thermo Scientific™ Vätskeöverföringsenhet, pumpsats
Produktkod. 17870687 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Slangstorlek:
10 tum TPE 374, 19,7 tum Pharmed BPT
Kontakttyper:
Luer
MPC
MPX
Mått:
1/2 tum ID x 3/4 tum OD
1/4 tum ID x 3/8 tum OD
1/4 tum ID x 7/16 tum OD
1/8 tum ID x 1/4 tum OD
3/8 tum ID x 5/8 tum OD
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek Kontakttyper Mått
17870687 10 tum TPE 374, 19,7 tum Pharmed BPT Luer 1/8 tum ID x 1/4 tum OD
17830637 10 tum TPE 374, 19,7 tum Pharmed BPT MPC 3/8 tum ID x 5/8 tum OD
17840637 10 tum TPE 374, 19,7 tum Pharmed BPT MPX 1/2 tum ID x 3/4 tum OD
17850637 10 tum TPE 374, 19,7 tum Pharmed BPT MPC 1/4 tum ID x 7/16 tum OD
17860687 10 tum TPE 374, 19,7 tum Pharmed BPT MPC 1/4 tum ID x 3/8 tum OD
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17870687 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SH31111.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6030.00 SEK
    5001.53 SEK / Paket med 10
    Save 1028.47 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-01-2027
Designad för att underlätta många vanliga processer på verkstadsgolvet såsom provtagning, överföring och fyllning, en passande lösning i önskad slangstorlek och längd kan enkelt väljas från dessa konstruktioner.
Standard Fluid Transfer Assembly produkter kopplas samman med Thermo Scientific standard Labtainer BPC, Productainer BPC:er, bioreaktorer för engångsbruk, blandare och fermentorer direkt på verkstadsgolvet för att leverera en omfattande och komplett uppsättning engångsprodukter för att möta behoven i din anläggning eller process.
  • En uppsättning lagerförda produkter minskar antalet anpassade lagerhållningsenheter (SKU), förenklar beställningsprocessen och minskar kraven på produktlagring
  • Flera tillverkningsställen säkerställer säkerhet i produktförsörjningen
  • Producerad under cGMP-förhållanden i ISO 7 rena områden för att säkerställa en hög kvalitet
  • Karaktäriserad att använda ISO , USP , EP och ASTM testmetoder för att validera prestanda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått 1/8 tum ID x 1/4 tum OD
Slangstil 3,22 mm (1/8 tum) ID x 6,35 mm (1/4 tum) OD; 0,25 m (10 tum) TPE 374 till 0,5 m (19,7 tum) Pharmed BPT till 0,25 m (10 tum); TPE 374; Luer
Kontakttyper Luer
Produkttyp Pumpsats
Slangstorlek 10 tum TPE 374, 19,7 tum Pharmed BPT