Läs mer
Thermo Scientific™ Vätskeöverföringsenhet, pumpsats
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Slangstorlek:
10 in. TPE 374, 19.7 in. Pharmed BPT
Kontakttyper:
Luer
MPC
MPX
Mått:
1/2 in. ID x 3/4 in. OD
1/4 in. ID x 3/8 in. OD
1/4 in. ID x 7/16 in. OD
1/8 in. ID x 1/4 in. OD
3/8 in. ID x 5/8 in. OD
Beskrivning
Standard Fluid Transfer Assembly produkter kopplas samman med Thermo Scientific standard Labtainer BPC, Productainer BPC:er, bioreaktorer för engångsbruk, blandare och fermentorer direkt på verkstadsgolvet för att leverera en omfattande och komplett uppsättning engångsprodukter för att möta behoven i din anläggning eller process.
- En uppsättning lagerförda produkter minskar antalet anpassade lagerhållningsenheter (SKU), förenklar beställningsprocessen och minskar kraven på produktlagring
- Flera tillverkningsställen säkerställer säkerhet i produktförsörjningen
- Producerad under cGMP-förhållanden i ISO 7 rena områden för att säkerställa en hög kvalitet
- Karaktäriserad att använda ISO , USP , EP och ASTM testmetoder för att validera prestanda
Specifikationer
Specifikationer
| Mått | 1/8 in. ID x 1/4 in. OD |
| Slangstil | 3,22 mm (1/8 tum) ID x 6,35 mm (1/4 tum) OD; 0,25 m (10 tum) TPE 374 till 0,5 m (19,7 tum) Pharmed BPT till 0,25 m (10 tum); TPE 374; Luer |
| Kontakttyper | Luer |
| Produkttyp | Pumpsats |
| Slangstorlek | 10 in. TPE 374, 19.7 in. Pharmed BPT |