Läs mer
Thermo Scientific™ Vätskeöverföringsenhet, Y-sats
Produktkod. 17800637 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Slangstil:
3 x TPE 374
Kontakttyper:
Luer
MPX Insert-kropp
MPX Kroppsinsats
Mått:
1/2 tum ID x 3/4 tum vägg
1/4 tum ID x 7/16 tum vägg
1/8 tum ID x 1/4 tum vägg
3/8 tum ID x 5/8 tum vägg
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstil Kontakttyper Mått
17800637 3 x TPE 374 MPX Kroppsinsats 1/4 tum ID x 7/16 tum vägg
17830687 3 x TPE 374 MPX Insert-kropp 1/4 tum ID x 7/16 tum vägg
17810637 3 x TPE 374 MPX Insert-kropp 3/8 tum ID x 5/8 tum vägg
17870627 3 x TPE 374 MPX Kroppsinsats 1/2 tum ID x 3/4 tum vägg
17820637 3 x TPE 374 Luer 1/8 tum ID x 1/4 tum vägg
17840687 3 x TPE 374 MPX Insert-kropp 1/2 tum ID x 3/4 tum vägg
17890627 3 x TPE 374 MPX Kroppsinsats 3/8 tum ID x 5/8 tum vägg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17800637 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SH31108.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4035.00 SEK
    3448.14 SEK / Paket med 10
    Save 586.86 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att underlätta många vanliga processer på verkstadsgolvet såsom provtagning, överföring och fyllning, en passande lösning i önskad slangstorlek och längd kan enkelt väljas från dessa konstruktioner.
Standard Fluid Transfer Assembly produkter kopplas samman med Thermo Scientific standard Labtainer BPC, Productainer BPC:er, bioreaktorer för engångsbruk, blandare och fermentorer direkt på verkstadsgolvet för att leverera en omfattande och komplett uppsättning engångsprodukter för att möta behoven i din anläggning eller process.
  • En uppsättning lagerförda produkter minskar antalet anpassade lagerhållningsenheter (SKU), förenklar beställningsprocessen och minskar kraven på produktlagring
  • Flera tillverkningsställen säkerställer säkerhet i produktförsörjningen
  • Producerad under cGMP-förhållanden i ISO 7 rena områden för att säkerställa en hög kvalitet
  • Karaktäriserad att använda ISO , USP , EP och ASTM testmetoder för att validera prestanda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått 1/4 tum ID x 7/16 tum vägg
Slangstil 3 x TPE 374
Kontakttyper MPX Kroppsinsats
Produkttyp Y Set
Slangstorlek 2 x 20 tum till 20 tum (Längd)