Beskrivning
Standard Fluid Transfer Assembly produkter kopplas samman med Thermo Scientific standard Labtainer BPC, Productainer BPC:er, bioreaktorer för engångsbruk, blandare och fermentorer direkt på verkstadsgolvet för att leverera en omfattande och komplett uppsättning engångsprodukter för att möta behoven i din anläggning eller process.
- En uppsättning lagerförda produkter minskar antalet anpassade lagerhållningsenheter (SKU), förenklar beställningsprocessen och minskar kraven på produktlagring
- Flera tillverkningsställen säkerställer säkerhet i produktförsörjningen
- Producerad under cGMP-förhållanden i ISO 7 rena områden för att säkerställa en hög kvalitet
- Karaktäriserad att använda ISO , USP , EP och ASTM testmetoder för att validera prestanda
Specifikationer
Specifikationer
| Mått | 1/8 tum ID x 1/4 tum vägg |
| Slangstil | 3 x 3,22 mm (1/8 tum) ID x 6,35 mm (1/4 tum) vägg; TPE 374; 2 x 0,51 m (20 tum) till 0,51 m (20 tum); Luer |
| Kontakttyper | Luer |
| Produkttyp | Y Set |
| Slangstorlek | 2 x 20 in. to 20 in. (Length) |