Läs mer
Thermo Scientific™ Vätskeöverföringsenhet, Y-sats
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Slangstil:
3 x 12,7 mm (1/2 tum) ID x 19,05 mm (3/4 tum) vägg; TPE 374; 2 x 0,51 m (20 tum) till 0,51 m (20 tum); MPX in.sert-body
3 x 12,7 mm (1/2 tum) ID x 19,05 mm (3/4 tum) vägg; TPE 374; 2 x 0,51 m (20 tum) till 0,51 m (20 tum); MPX kroppsinsats
3 x 3,22 mm (1/8 tum) ID x 6,35 mm (1/4 tum) vägg; TPE 374; 2 x 0,51 m (20 tum) till 0,51 m (20 tum); Luer
3 x 6,35 mm (1/4 tum) ID x 11,11 mm (7/16 tum) vägg; TPE 374; 2 x 0,51 m (20 tum) till 0,51 m (20 tum); MPC in.sert-body
3 x 6,35 mm (1/4 tum) ID x 11,11 mm (7/16 tum) vägg; TPE 374; 2 x 0,51 m (20 tum) till 0,51 m (20 tum); MPC kroppsinsats
3 x 9,52 mm (3/8 tum) ID x 15,88 mm (5/8 tum) vägg; TPE 374; 2 x 0,51 m (20 tum) till 0,51 m (20 tum); MPC in.sert-body
3 x 9,52 mm (3/8 tum) ID x 15,88 mm (5/8 tum) vägg; TPE 374; 2 x 0,51 m (20 tum) till 0,51 m (20 tum); MPC kroppsinsats
Kontakttyper:
Luer
MPX body-insert
MPX insert-body
Mått:
1/2 in. ID x 3/4 in. wall
1/4 in. ID x 7/16 in. wall
1/8 in. ID x 1/4 in. wall
3/8 in. ID x 5/8 in. wall
Beskrivning
Standard Fluid Transfer Assembly produkter kopplas samman med Thermo Scientific standard Labtainer BPC, Productainer BPC:er, bioreaktorer för engångsbruk, blandare och fermentorer direkt på verkstadsgolvet för att leverera en omfattande och komplett uppsättning engångsprodukter för att möta behoven i din anläggning eller process.
- En uppsättning lagerförda produkter minskar antalet anpassade lagerhållningsenheter (SKU), förenklar beställningsprocessen och minskar kraven på produktlagring
- Flera tillverkningsställen säkerställer säkerhet i produktförsörjningen
- Producerad under cGMP-förhållanden i ISO 7 rena områden för att säkerställa en hög kvalitet
- Karaktäriserad att använda ISO , USP , EP och ASTM testmetoder för att validera prestanda
Specifikationer
Specifikationer
| Mått | 1/4 in. ID x 7/16 in. wall |
| Slangstil | 3 x 6,35 mm (1/4 tum) ID x 11,11 mm (7/16 tum) vägg; TPE 374; 2 x 0,51 m (20 tum) till 0,51 m (20 tum); MPC kroppsinsats |
| Kontakttyper | MPX body-insert |
| Produkttyp | Y Set |
| Slangstorlek | 2 x 20 in. to 20 in. (Length) |