Läs mer
Thermo Scientific™ FluidEase™ Pro ClipTip™ Elektroniska Flerkanalspipetter
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ FluidEase™ Pro ClipTip™ elektroniska flerkanalspipetter är utformade för att förenkla och standardisera plattbaserade arbetsflöden. Ett stort pekskärmsgränssnitt och ultrabrett hastighetsval stödjer precis aspiration och dosering över vätsketyper. Säker ClipTip™ försegling, enkla övergångar från kolumn till rad, förinställda och avancerade programmeringslägen samt lösenordsskyddade inställningar möjliggör reproducerbar, höggenomströmningsplattning i delade laboratoriemiljöer
Funktioner
- Stort pekskärmsgränssnitt: En högupplöst pekskärm ger direkt, visuell interaktion för installation och körning, vilket minskar träningstiden och minimerar installationsfel jämfört med knapp- eller joystick-baserad navigering.
- Ultrabred hastighetsval: Ett av de bredaste aspirations- och doseringshastighetsintervallen som finns stödjer varsam hantering av känsliga prover, exakt kontroll av viskösa vätskor och snabbare utförande för tidskritiska arbetsflöden.
- Enkla förinställningar och avancerad programmering: Lättanvända förinställda lägen stödjer snabb onboarding för nya eller tillfälliga användare, medan avancerad stegprogrammering möjliggör komplexa, flerstegsprotokoll för krävande applikationer.
- Pekfingeroperation med ökad rotationsflexibilitet: Behåller Thermo Fishers –erkända pekfingerfunktion med en bredare rotationsvinkel vid fingerstödet för att anpassa sig till olika handstorlekar, greppvinklar och arbetspositioner.
- Säker ClipTip™ teknik: ClipTip™ Spetsarna låser och försluter tills de avsänds avsiktligt, vilket hjälper till att säkerställa konsekvent volymleverans och minskad variation från dispensation till dispenser.
- Elektronisk spetsutkastning med säker utkastningsbelysning: Elektronisk utkastning av spetsen minskar den fysiska ansträngningen och inkluderar LED-belysning för att indikera när utkastning är möjlig, vilket ger ergonomiska fördelar och ökad användarsäkerhet.
- Lösenordsskydd och användarprofiler: Lösenordsskydda kritiska inställningar och protokoll och stödja upp till fem användarprofiler för att möjliggöra standardiserad drift i delade och reglerade laboratoriemiljöer.
- Anpassade kalibreringsalternativ: Möjliggöra kalibrering till kundspecifika vätskor eller miljöförhållanden för att anpassa prestandan till verkliga laboratoriearbetsflöden.
- Service- och underhållsspårning: Inbyggda servicepåminnelser, kalibreringsloggar och användningsspårning stödjer instrumenthantering och efterlevnadsdokumentation över tid.
Specifikationer
Specifikationer
| Justerbart spetsavstånd | Nej |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Turkos |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | ClipTip 1250 |
| Modell | Bluetooth |
| Antal kanaler | 12 |
| Programmerbarhet | Ja |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Elektroniska pipetter |
| Visa mer |