Läs mer
Thermo Scientific™ FluidEase™ Pro ClipTip™ Elektroniska Flerkanalspipetter
Produktkod. 31891612 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,5 till 10 μl
1 till 30 μl
10 till 300 μl
2,5 till 100 μl
25 till 1250 μl
3 till 125 μl
5 till 200 μl
Antal kanaler:
8
12
16
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Antal kanaler
31891612 0,5 till 10 μl 12
31891611 0,5 till 10 μl 8
31891594 2,5 till 100 μl 8
31891602 5 till 200 μl 8
31891597 10 till 300 μl 8
31891600 25 till 1250 μl 8
31891606 2,5 till 100 μl 12
31891609 5 till 200 μl 12
31891593 10 till 300 μl 12
31891601 25 till 1250 μl 12
31891604 0,5 till 10 μl 16
31891595 1 till 30 μl 16
31891596 3 till 125 μl 16
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 31891612 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 4676020
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 25-11-2026
Thermo Scientific™ FluidEase™ Pro ClipTip™ elektroniska flerkanalspipetter möjliggör enkel fyllning av 96- och 384-brunnar med pekskärmskontroll, ultrabred hastighetsval och säker ClipTip™ tätning för reproducerbara, höggenomströmningsflöden i delade laboratorier.
Thermo Scientific™ FluidEase™ Pro ClipTip™ elektroniska flerkanalspipetter är utformade för att förenkla och standardisera plattbaserade arbetsflöden. Ett stort pekskärmsgränssnitt och ultrabrett hastighetsval stödjer precis aspiration och dosering över vätsketyper. Säker ClipTip™ försegling, enkla övergångar från kolumn till rad, förinställda och avancerade programmeringslägen samt lösenordsskyddade inställningar möjliggör reproducerbar, höggenomströmningsplattning i delade laboratoriemiljöer
Funktioner
  • Stort pekskärmsgränssnitt: En högupplöst pekskärm ger direkt, visuell interaktion för installation och körning, vilket minskar träningstiden och minimerar installationsfel jämfört med knapp- eller joystick-baserad navigering.
  • Ultrabred hastighetsval: Ett av de bredaste aspirations- och doseringshastighetsintervallen som finns stödjer varsam hantering av känsliga prover, exakt kontroll av viskösa vätskor och snabbare utförande för tidskritiska arbetsflöden.
  • Enkla förinställningar och avancerad programmering: Lättanvända förinställda lägen stödjer snabb onboarding för nya eller tillfälliga användare, medan avancerad stegprogrammering möjliggör komplexa, flerstegsprotokoll för krävande applikationer.
  • Pekfingeroperation med ökad rotationsflexibilitet: Behåller Thermo Fishers –erkända pekfingerfunktion med en bredare rotationsvinkel vid fingerstödet för att anpassa sig till olika handstorlekar, greppvinklar och arbetspositioner.
  • Säker ClipTip™ teknik: ClipTip™ Spetsarna låser och försluter tills de avsänds avsiktligt, vilket hjälper till att säkerställa konsekvent volymleverans och minskad variation från dispensation till dispenser.
  • Elektronisk spetsutkastning med säker utkastningsbelysning: Elektronisk utkastning av spetsen minskar den fysiska ansträngningen och inkluderar LED-belysning för att indikera när utkastning är möjlig, vilket ger ergonomiska fördelar och ökad användarsäkerhet.
  • Lösenordsskydd och användarprofiler: Lösenordsskydda kritiska inställningar och protokoll och stödja upp till fem användarprofiler för att möjliggöra standardiserad drift i delade och reglerade laboratoriemiljöer.
  • Anpassade kalibreringsalternativ: Möjliggöra kalibrering till kundspecifika vätskor eller miljöförhållanden för att anpassa prestandan till verkliga laboratoriearbetsflöden.
  • Service- och underhållsspårning: Inbyggda servicepåminnelser, kalibreringsloggar och användningsspårning stödjer instrumenthantering och efterlevnadsdokumentation över tid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Justerbart spetsavstånd Nej
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Rosa
Disponibel Återanvändbar
För användning med ClipTip 12.5
Modell Bluetooth
Antal kanaler 12
Programmerbarhet Ja
Sterilitet Icke-steril
Typ Elektroniska pipetter
Volym (metrisk) 0,5 till 10 μl
Visa Pekskärm
Finger stil Ergonomiskt pekfinger
Flerspråkigt användargränssnitt Ja
Garanti 1 år, 2 år med registrering