Learn More
Thermo Scientific™ FluidEase™ Pro ClipTip™ Elektronisk pipettladdningsställ och förlängningssats
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Thermo Scientific™ FluidEase™ Pro ClipTip™ elektroniska pipettladdningsställ möjliggör samtidig trådlös laddning av upp till fyra elektroniska pipetter utan individuella kablar. Dedikerade vilopositioner gör det möjligt för användare att tillfälligt placera pipetter med spetsar fästa och vätska inuti under korta arbetsflödesavbrott. En modulär förlängningsdesign stödjer skalbar laddningskapacitet för delade laboratoriemiljöer.
Funktioner
- Elektroniskt pipettladdningsställ för delade laboratorier: Speciellt utformade för Thermo Scientific™ FluidEase™ Pro ClipTip™ elektroniska pipetter som används i enkel- och flerkanalsarbetsflöden.
- Samtidig laddning av upp till fyra pipetter: Stöder trådlös laddning av upp till fyra elektroniska pipetter samtidigt, vilket minskar kabelröret och bänkkomplexiteten.
- Dedikerade laddnings- och vilopositioner: Inkluderar aktiva laddningspositioner och separata tillfälliga vilopositioner för säker placering av pipetter under korta arbetsflödespauser.
- Tillfällig vila med spetsar och vätska inuti: Gör det möjligt för användare att kortvarigt vila pipetter med spetsar fästa och vätska kvar när de sträcker sig efter rör, reagenser eller plattor.
- Modulär och skalbar design: Förlängningskit möjliggör att laddningskapaciteten kan skalas från en till fyra pipetter i takt med att laboratoriebehoven ökar.
- Organiserad bänkfotavtryck: Håller elektroniska pipetter synliga, tillgängliga och säkert placerade för att stödja effektiv gemensam laboratoriedrift.
Specifications
Specifications
| Färg | Vitt |
| För användning med (utrustning) | FluidEase Pipetter |
| Inkluderar | FluidEase Laddstativets bas (1-position) |
| Produkttyp | Laddningsställ |