Läs mer
Thermo Scientific™ FluidEase™ Pro ClipTip™ Elektroniska Enkelkanalspipetter
Produktkod. 31891610 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,5 till 10 μl
10 till 300 μl
2,5 till 100 μl
20 till 1 000 μl
5 till 200 μl
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk)
31891610 5 till 200 μl
31891598 0,5 till 10 μl
31891599 2,5 till 100 μl
31891608 10 till 300 μl
31891605 20 till 1 000 μl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31891610 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 4674030
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-12-2026
Thermo Scientific™ FluidEase™ Pro ClipTip™ elektroniska enkelkanalspipetter kombinerar en stor pekskärm, ultrabred hastighetsvariation och säker ClipTip™ tätning för att leverera precis, reproducerbar pipettering med snabbare träning och säker användning i gemensamma laboratorier.
Thermo Scientific™ FluidEase™ Pro ClipTip™ elektroniska enkanalspipetter förenklar elektronisk pipettering samtidigt som de utökar arbetsflödeskontroll och standardisering. En stor, högupplöst pekskärm och ultrabred hastighetsval möjliggör intuitiv installation och precis hantering över vätsketyper. Säker ClipTip™ försegling, förinställda och avancerade programmeringslägen, lösenordsskydd samt service- och kalibreringsloggar stödjer reproducerbara resultat och säker drift i delade och reglerade laboratorier.
Funktioner
  • Stort pekskärmsgränssnitt: En högupplöst pekskärm ger direkt, visuell interaktion för installation och körning, vilket minskar träningstiden och minimerar installationsfel jämfört med knapp- eller joystick-baserad navigering.
  • Ultrabred hastighetsval: Ett av de bredaste aspirations- och doseringshastighetsintervallen som finns stödjer varsam hantering av känsliga prover, exakt kontroll av viskösa vätskor och snabbare utförande för tidskritiska arbetsflöden.
  • Enkla förinställningar och avancerad programmering: Lättanvända förinställda lägen stödjer snabb onboarding för nya eller tillfälliga användare, medan avancerad stegprogrammering möjliggör komplexa, flerstegsprotokoll för krävande applikationer.
  • Pekfingeroperation med ökad rotationsflexibilitet: Behåller Thermo Fishers –erkända pekfingerfunktion med en bredare rotationsvinkel vid fingerstödet för att anpassa sig till olika handstorlekar, greppvinklar och arbetspositioner.
  • Säker ClipTip™ teknik: ClipTip™ Spetsarna låser och försluter tills de avsänds avsiktligt, vilket hjälper till att säkerställa konsekvent volymleverans och minskad variation från dispensation till dispenser.
  • Elektronisk spetsutkastning med säker utkastningsbelysning: Elektronisk utkastning av spetsen minskar den fysiska ansträngningen och inkluderar LED-belysning för att indikera när utkastning är möjlig, vilket ger ergonomiska fördelar och ökad användarsäkerhet.
  • Lösenordsskydd och användarprofiler: Lösenordsskydda kritiska inställningar och protokoll och stödja upp till fem användarprofiler för att möjliggöra standardiserad drift i delade och reglerade laboratoriemiljöer.
  • Anpassade kalibreringsalternativ: Möjliggöra kalibrering till kundspecifika vätskor eller miljöförhållanden för att anpassa prestandan till verkliga laboratoriearbetsflöden.
  • Service- och underhållsspårning: Inbyggda servicepåminnelser, kalibreringsloggar och användningsspårning stödjer instrumenthantering och efterlevnadsdokumentation över tid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Justerbart spetsavstånd Nej
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Gul
Disponibel Återanvändbar
För användning med ClipTip 200
Modell Bluetooth
Antal kanaler 1
Programmerbarhet Ja
Sterilitet Icke-steril
Typ Elektronisk enkelkanalspipett
Volym (metrisk) 5 till 200 μl
Visa Pekskärm
Finger stil Ergonomiskt pekfinger
Flerspråkigt användargränssnitt Ja
Garanti 1 år, 2 år med registrering