Läs mer
Fluindapyr 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluindapyr |
| CAS | 1383809-87-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Fluindapyr |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C18 H20 F3 N3 O |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 3-(Difluoromethyl)-N-(7-fluoro-2,3-dihydro-1,1,3-trimethyl-1H-inden-4-yl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide, 3-(Difluoromethyl)-N-(7-fluoro-1,1,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide, Fluindapyr |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20F3N3O/c1-9-7-18(2,3)14-11(19)5-6-12(13(9)14)22-17(25)10-8-24(4)23-15(10)16(20)21/h5-6,8-9,16H,7H2,1-4H3,(H,22,25) |
| LEDER | CC1CC(C)(C)c2c(F)ccc(NC(=O)c3cn(C)nc3C(F)F)c12 |
| Visa mer |