Läs mer
Fluindapyr, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Fluindapyr |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20F3N3O/c1-9-7-18(2,3)14-11(19)5-6-12(13(9)14)22-17(25)10-8-24(4)23-15(10)16(20)21/h5-6,8-9,16H,7H2,1-4H3,(H,22,25) |
| Formel vikt | 351.1558 |
| Procent renhet | >95% |