Läs mer
Fluindione 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30313060
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30313060 1 ml
1 options
Produktkod. 30313060 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13717800AL100
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluindione
CAS 957-56-2
Analyt- eller komponentnamn Fluindione
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H9 F O2
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-(4-Fluorophenyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione, 1,3-Indandione, 2-(p-fluorophenyl)- (6CI,7CI,8CI), 2-(4-Fluorophenyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione, 2-(p-Fluorophenyl)-1,3-indandione, Fluindione, LM 123, Previscan
InChI formel InChI=1S/C15H9FO2/c16-10-7-5-9(6-8-10)13-14(17)11-3-1-2-4-12(11)15(13)18/h1-8,13H
LEDER Fc1ccc(cc1)C2C(=O)c3ccccc3C2=O
IUPAC-namn 2-(4-fluorophenyl)indene-1,3-dione
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 240.23
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 240.0587 g/mol