Läs mer
Fluindione, Mikromol™
Beskrivning
Fluindione
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluindione |
| CAS | 957-56-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Fluindione |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H9 F O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-(4-Fluorophenyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione, 1,3-Indandione, 2-(p-fluorophenyl)- (6CI,7CI,8CI), 2-(4-Fluorophenyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione, 2-(p-Fluorophenyl)-1,3-indandione, Fluindione, LM 123, Previscan |
| InChI formel | InChI=1S/C15H9FO2/c16-10-7-5-9(6-8-10)13-14(17)11-3-1-2-4-12(11)15(13)18/h1-8,13H |
| LEDER | Fc1ccc(cc1)C2C(=O)c3ccccc3C2=O |
| IUPAC-namn | 2-(4-fluorophenyl)indene-1,3-dione |
| Visa mer |