Läs mer
Fluindione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluindione |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H9FO2/c16-10-7-5-9(6-8-10)13-14(17)11-3-1-2-4-12(11)15(13)18/h1-8,13H |
| Formel vikt | 240.0587 |