Läs mer
Flumatinib, MedChemExpress
Beskrivning
Flumatinib (HHGV678) is an orally available, selective inhibitor of Bcr-Abl. Flumatinib inhibits c-Abl, PDGFRβ and c-Kit with IC50s of 1.2 nM, 307.6 nM and 665.5 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flumatinib |
| CAS | 895519-90-1 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H29F3N8O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | HHGV678 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (177.75 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NC1=CC(NC2=NC=CC(C3=CC=CN=C3)=N2)=C(C)N=C1)C4=CC=C(CN5CCN(C)CC5)C(C(F)(F)F)=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 562.59 |
| Visa mer |