missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Flumazenil Carbonyl Chloride Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flumazenil Carbonyl Chloride Hydrochloride |
| Molekylformel | C13H9ClFN3O2 • x(HCl) |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 8-Fluoro-5,6-dihydro-5-methyl-6-oxo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carbonyl Chloride Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9ClFN3O2.ClH/c1-17-5-10-11(12(14)19)16-6-18(10)9-3-2-7(15)4-8(9)13(17)20;/h2-4,6H,5H2,1H3;1H |
| LEDER | FC1=CC(C(N(C)C2)=O)=C(C=C1)N3C2=C(C(Cl)=O)N=C3 |
| IUPAC-namn | 8-fluoro-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-benzo[f]imidazo[1,5-a][1,4]diazepine-3-carbonyl chloride hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 293.68 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?