Läs mer
Flumazenil karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30005954
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30005954 100 mg
17941825 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30005954 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF500455100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84378-44-9
Molekylformel C13 H10 F N3 O3
Molekylvikt (g/mol) 275.24
Synonym 8-Fluoro-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic acid, 8-Fluoro-5,6-dihydro-5-methyl-6-oxo-4H-imidazol-[1,5-alpha][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic Acid, Flumazenil acid, Ro 15-3890, Flumazenil Imp. A (EP), Flumazenil Related Compound A (USP)
IUPAC-namn 8-fluoro-5-metyl-6-oxo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]bensodiazepin-3-karboxylsyra
LEDER CN1Cc2c(ncn2c3ccc(F)cc3C1=O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Fluoro-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic Acid
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H10FN3O3/c1-16-5-10-11(13(19)20)15-6-17(10)9-3-2-7(14)4-8(9)12(16)18/h2-4,6H,5H2,1H3,(H,19,20)
Formel vikt 275.0706