Läs mer
Flumazenil, LoGiCal
Produktkod. 30457481
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30457481 10 mg
1 options
Produktkod. 30457481 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0762.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Flumazenil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flumazenil
CAS 78755-81-4
Analyt- eller komponentnamn Flumazenil
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H14 F N3 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Flumazenil, Ethyl 8-fluoro-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4 H-imidazo[1,5-a][1,4 ]benzodiazepine-3-carboxylate, Anexate, Flumazenil, Flumazepil, Flumenazil, Lanexat, Mazicon, Ro 15-1788, Ro 15-1788/000, Ro 151788, Ro 1722, Ro 41-8157, Romazicon
InChI formel InChI=1 S/C15H14FN3O3/c1-3-22-15(21)13-12-7-18(2)14(20)10-6-9(16)4-5-11(10)19(12)8-17-13/h4-6,8 H,3,7H2,1-2H3
LEDER CCOC(=O)c1ncn2c1CN(C)C(=O)c3cc(F)ccc23
IUPAC-namn etyl 8-fluoro-5-metyl-6-oxo-4 H-imidazo[1,5-a][1,4] bensodiazepin-3-karboxylat
Industry Type Kriminalteknik
Molekylvikt (g/mol) 303.29
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 303,1019 g/mol