Läs mer
Flumazenil, MedChemExpress
Produktkod. 16488056
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16488056 100 mg -
16424207 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16488056 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0009
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
MedChemExpress Flumazenil is a competitive GABAA receptor antagonist, used in the treatment of benzodiazepine overdoses.
Flumazenil is a competitive GABAA receptor antagonist, used in the treatment of benzodiazepine overdoses.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flumazenil
CAS 78755-81-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H14FN3O3
Kvantitet 100 mg
Synonym Ro 15-1788
Löslighetsinformation DMSO : 20 mg/mL (65.94 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=C2CN(C(C3=CC(F)=CC=C3N2C=N1)=O)C)OCC
Molekylvikt (g/mol) 303.29
Formel vikt 303.29
Procent renhet 98.9%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation