Läs mer
Flumazenil, Mikromol™
Produktkod. 17958904
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17958904 250 mg
1 options
Produktkod. 17958904 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0762.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Flumazenil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flumazenil
CAS 78755-81-4
Analyt- eller komponentnamn Flumazenil
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H14 F N3 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Flumazenil, Ethyl 8-fluoro-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate, Anexate, Flumazenil, Flumazepil, Flumenazil, Lanexat, Mazicon, Ro 15-1788, Ro 15-1788/000, Ro 151788, Ro 1722, Ro 41-8157, Romazicon
InChI formel InChI=1S/C15H14FN3O3/c1-3-22-15(21)13-12-7-18(2)14(20)10-6-9(16)4-5-11(10)19(12)8-17-13/h4-6,8H,3,7H2,1-2H3
LEDER CCOC(=O)c1ncn2c1CN(C)C(=O)c3cc(F)ccc23
IUPAC-namn etyl 8-fluoro-5-metyl-6-oxo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]bensodiazepin-3-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 303.29
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 303,1019 g/mol