Läs mer
Flumazenil, TRC
Produktkod. 30406187
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30406187 50 mg
30401409 10 mg
30394887 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30406187 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF50045050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78755-81-4
Molekylformel C15 H14 F N3 O3
Molekylvikt (g/mol) 303.29
Synonym Flumazenil, 4H-Imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic acid, 8-fluoro-5,6-dihydro-5-methyl-6-oxo-, ethyl ester, 8-Fluoro-5,6-dihydro-5-methyl-6-oxo-4H-Imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 8-fluoro-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate, Anexate, Flumazepil, Flumenazil, Lanexat, Mazicon, Ro 15-1788, Ro 15-1788/000, Ro 151788, Ro 1722, Ro 41-8157, Romazicon
IUPAC-namn etyl 8-fluoro-5-metyl-6-oxo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]bensodiazepin-3-karboxylat
LEDER CCOC(=O)c1ncn2c1CN(C)C(=O)c3cc(F)ccc23
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flumazenil
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H14FN3O3/c1-3-22-15(21)13-12-7-18(2)14(20)10-6-9(16)4-5-11(10)19(12)8-17-13/h4-6,8H,3,7H2,1-2H3
Formel vikt 303.1019
Procent renhet >95%