Läs mer
Flumequine 13C3 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flumequine-13C3 |
| CAS | 1185049-09-5 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile |
| Molekylformel | 13C3 C11 H12 F N O3 |
| Kvantitet | 1 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12FNO3/c1-7-2-3-8-4-9(15)5-10-12(8)16(7)6-11(13(10)17)14(18)19/h4-7H,2-3H2,1H3,(H,18,19)/i11+1,13+1,14+1 |
| LEDER | CC1CCc2cc(F)cc3[13C](=O)[13C](=CN1c23)[13C](=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 264.23 |
| Formel vikt | 264.0902 g/mol |