Läs mer
Flumequine-13C3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flumequine-13C3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12FNO3/c1-7-2-3-8-4-9(15)5-10-12(8)16(7)6-11(13(10)17)14(18)19/h4-7H,2-3H2,1H3,(H,18,19)/i11+1,13+1,14+1 |
| Formel vikt | 264.0902 |
| Procent renhet | >95% |