missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Flumequine EP Impurity B, Mikromol™

Produktkod. 30051601
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051601 100 mg
30050408 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051601 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0842.02

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Flumequine EP Impurity B
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Flumequine Ethyl Ester
CAS 42835-47-2
Analyt- eller komponentnamn Flumequine Ethyl Ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H16 F N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Ethyl (RS)-9-Fluoro-5-methyl-1-oxo-6,7-dihydro-1H,5H-benzo[i,j]quinolizine-2-carboxylate (Flumequine Ethyl Ester), Flumequine Imp. B (EP), 9-fluoro-6,7-dihydro-5-methyl-1-oxo-1H,5H-Benzo[ij]quinolizine-2-carboxylic acid ethyl ester, Flumequine ethyl ester, Flumequine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C16H16FNO3/c1-3-21-16(20)13-8-18-9(2)4-5-10-6-11(17)7-12(14(10)18)15(13)19/h6-9H,3-5H2,1-2H3
LEDER CCOC(=O)C1=CN2C(C)CCc3cc(F)cc(C1=O)c23
IUPAC-namn Ethyl (RS)-9-Fluoro-5-methyl-1-oxo-6,7-dihydro-1H,5H-benzo[i,j]quinolizine-2-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 289.3
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 289.1114 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.