Läs mer
Flumequine, LoGiCal
Produktkod. 30458883
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458883 10 mg
1 options
Produktkod. 30458883 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0842.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flumequine
CAS 42835-25-6
Analyt- eller komponentnamn Flumequine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H12 F N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Flumequine, (RS)-9-Fluoro-5-methyl-1-oxo-6,7-dihydro-1H,5H-benzo[i,j]quinolizine-2-carboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C14H12FNO3/c1-7-2-3-8-4-9(15)5-10-12(8)16(7)6-11(13(10)17)14(18)19/h4-7H,2-3H2,1H3,(H,18,19)
Lösningstyp Neat
LEDER CC1CCc2cc(F)cc3C(=O)C(=CN1c23)C(=O)O
IUPAC-namn (RS)-9-Fluoro-5-methyl-1-oxo-6,7-dihydro-1H,5H-benzo[i,j]quinolizine-2-carboxylic acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 261.25
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 261.0801 g/mol