Läs mer
Flumequine, Mikromol™
Produktkod. 17991686
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17991686 250 mg
1 options
Produktkod. 17991686 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0842.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Flumequine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flumequine
CAS 42835-25-6
Analyt- eller komponentnamn Flumequine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H12 F N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Flumequine, (RS)-9-Fluoro-5-methyl-1-oxo-6,7-dihydro-1H,5H-benzo[i,j]quinolizine-2-carboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C14H12FNO3/c1-7-2-3-8-4-9(15)5-10-12(8)16(7)6-11(13(10)17)14(18)19/h4-7H,2-3H2,1H3,(H,18,19)
LEDER CC1CCc2cc(F)cc3C(=O)C(=CN1c23)C(=O)O
IUPAC-namn (RS)-9-Fluoro-5-methyl-1-oxo-6,7-dihydro-1H,5H-benzo[i,j]quinolizine-2-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 261.25
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 261.0801 g/mol