Läs mer
Flumethasone 21-Pivalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flumetasone pivalate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H36F2O6/c1-14-9-16-17-11-19(28)18-10-15(30)7-8-24(18,5)26(17,29)20(31)12-25(16,6)27(14,34)21(32)13-35-22(33)23(2,3)4/h7-8,10,14,16-17,19-20,31,34H,9,11-13H2,1-6H3/t14-,16+,17+,19+,20+,24+,25+,26+,27+/m1/s1 |
| Formel vikt | 494.248 |
| Procent renhet | >95% |