Läs mer
Flumethasone Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flumethasone Acetate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30F2O6/c1-12-7-15-16-9-18(25)17-8-14(28)5-6-21(17,3)23(16,26)19(29)10-22(15,4)24(12,31)20(30)11-32-13(2)27/h5-6,8,12,15-16,18-19,29,31H,7,9-11H2,1-4H3/t12-,15+,16+,18+,19+,21+,22+,23+,24+/m1/s1 |
| Formel vikt | 452.201 |