missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Flumethasone, MedChemExpress

Produktkod. 16498576
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16498576 100 mg
16479875 250 mg
16414537 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16498576 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1051

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Flumethasone is a corticosteroid for topical use, in combination with Clioquinol for the treatment of otitis externa and otomycosis.

Flumethasone is a corticosteroid for topical use, in combination with Clioquinol for the treatment of otitis externa and otomycosis.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Flumethasone
CAS 2135-17-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H28F2O5
Kvantitet 100 mg
Synonym Flumetasone
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (243.64 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@@]12[C@](C(CO)=O)(O)[C@H](C)C[C@@]1([H])[C@]3([H])C[C@H](F)C4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 410.45
Formel vikt 410.45
Procent renhet 99.63%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.