Läs mer
Flumethasone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6alpha,9-Difluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione (Flumetasone) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28F2O5/c1-11-6-13-14-8-16(23)15-7-12(26)4-5-19(15,2)21(14,24)17(27)9-20(13,3)22(11,29)18(28)10-25/h4-5,7,11,13-14,16-17,25,27,29H,6,8-10H2,1-3H3/t11-,13+,14+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1 |
| Formel vikt | 410.1905 |
| Procent renhet | >95% |