Läs mer
Flumethrin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flumethrin |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C28H22Cl2FNO3/c1-28(2)21(15-22(30)17-8-11-19(29)12-9-17)26(28)27(33)35-25(16-32)18-10-13-23(31)24(14-18)34-20-6-4-3-5-7-20/h3-15,21,25-26H,1-2H3 |
| Formel vikt | 509.0961 |