Läs mer
Flumioxazin (fri amin) 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30309306
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30309306 1 ml
1 options
Produktkod. 30309306 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13725200AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flumioxazin (free amine)
CAS 103361-42-8
Analyt- eller komponentnamn Flumioxazin (free amine)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H9 F N2 O2
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one, 6-amino-7-fluoro-4-(2-propyn-1-yl)-, 2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one, 6-amino-7-fluoro-4-(2-propynyl)- (9CI), 6-Amino-7-fluoro-4-(2-propyn-1-yl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
InChI formel InChI=1S/C11H9FN2O2/c1-2-3-14-9-5-8(13)7(12)4-10(9)16-6-11(14)15/h1,4-5H,3,6,13H2
LEDER Nc1cc2N(CC#C)C(=O)COc2cc1F
IUPAC-namn 6-amino-7-fluoro-4-prop-2-ynyl-1,4-benzoxazin-3-one
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 220.2
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 220,065 g/mol