Läs mer
Flumorph, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flumorph |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22FNO4/c1-25-19-8-5-16(13-20(19)26-2)18(15-3-6-17(22)7-4-15)14-21(24)23-9-11-27-12-10-23/h3-8,13-14H,9-12H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 371.1533 |