Läs mer
Flunarizinedihydroklorid, 99 %
Beskrivning
En dubbel natrium-/kalciumkanalblockerare; en cerebral och perifer vasodilator
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flunarizine dihydrochloride |
| CAS | 30484-77-6 |
| Färg | Vitt |
| Molekylformel | C26H28Cl2F2N2 |
| MDL-nummer | MFCD00058198 |
| Kvantitet | 1 g |
| Beilstein | 4284243 |
| Merck Index | 14,4144 |
| Synonym | flunarizine dihydrochloride, flunarizine hydrochloride, flunarizine 2hcl, flunarizine hcl, flunarizine hydrochloride usan:jan, 1-bis 4-fluorophenyl methyl-4-cinnamylpiperazine dihydrochloride, e-1-bis-p-fluorophenyl methyl-4-cinnamylpiperazine dihydrochloride, e-1-bis 4-fluorophenyl methyl-4-3-phenyl-2-propenyl piperazine dihydrochloride, e-1-bis 4-fluorophenyl methyl-4-cinnamylpiperazine dihydrochloride |
| InChI-nyckel | RXKMOPXNWTYEHI-RDRKJGRWSA-N |
| Visa mer |
RUO– Endast forskningsanvändning